추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3[c](c4c([o]c3c5ccc(cc5)O)cc(cc4O)O)=O
InChI
1S/C27H30O16/c28-7-14-17(32)20(35)22(37)26(41-14)39-8-15-18(33)21(36)23(38)27(42-15)43-25-19(34)16-12(31)5-11(30)6-13(16)40-24(25)9-1-3-10(29)4-2-9/h1-6,14-15,17-18,20-23,26-33,35-38H,7-8H2/t14-,15-,17-,18-,20+,21+,22-,23-,26-,27+/m1/s1
InChI key
BITPRCODIALMOV-DEFKTLOSSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.