제품 라인
TOYOPEARL®
양식
slurry
포장
bottle of 100 mL
제조업체/상표
Tosoh 21302
파라미터
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
polypropylene glycol phase
입자 크기
65 μm
작동 pH
1-13
용량
55 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
분리 기술
hydrophobic interaction (HIC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl PPG-600 (polypropylene glycol) resin has the second highest hydrophilicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It has been optimized for the purification of monoclonal antibodies and is used as an intermediate purification or polishing step. It has extremely good capacity and recovery for mAbs.
규격
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
물리적 형태
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.