제품명
TSKgel® Multipore HXL-M HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel hardware
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 18403
파라미터
1.2 mL/min flow rate
35 bar max. pressure
60 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
polystyrene-divinylbenzene phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
mixed
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel MultiporeHxl-M columns are packed with rigid, polymer beads that have a large pore size distribution within each particle, for the analysis of organic-soluble industrial polymers. Multipore linear columns are used when a broad range of polymer molecular weights is expected in the sample. They provide a smoother calibration curve than a mixed-bed linear column. TSKgel MultiporeHxl-M provides high resolution of polymers with a molecular weight up to several million Da. The shipping sovent THF can be replaced by benzene, chloroform, toluene and xylene, but not with dichloromethane and dichloroethane. As the number of solvents that can be exchanged directly with the shipping solvent is limited, use TSKgel Hhr-type columns when a broader range of organic solvents is needed.
물리적 형태
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가아드 컬럼
분석 컬럼
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.