제품명
TSKgel® G7000HXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
material
stainless steel hardware
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 16140
파라미터
1.2 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
polystyrene-divinylbenzene phase
입자 크기
9 μm
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel G7000Hxl columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are applied to the non-aqueous separation of very large polymers with molecular weights up to 400,000,000 Da. As the number of solvents that can be exchanged directly with the shipping solvent (THF) is limited, use TSKgel Hhr-type columns when a broader range of solvents is needed.
호환성
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
물리적 형태
Shipped in THF.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가아드 컬럼
분석 컬럼
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.