product name
TSKgel® GMHXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L21
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 16141
파라미터
1.2 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 7.8 mm
기질
polymer particle platform
기질 활성군
polystyrene-divinylbenzene phase
입자 크기
9 μm
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel GMHxl mixed-bed columns are packed with a mixture of rigid, polymer beads, varying in average pore size, for the analysis of organic-soluble industrial polymers. Mixed bed, or linear columns, are used when a broad range of polymer molecular weights is expected in the sample. TSKgel GMHxl provides high resolution of polymers with a molecular weight up to several million Da. The shipping solvent THF can be replaced by benzene, chloroform, toluene, and xylene, but not with dichloromethane and dichloroethane. As the number of solvents that can be exchanged directly with the shipping solvent is limited, use TSKgel Hhr-type columns when a broader range of organic solvents is needed.
물리적 형태
Shipped in THF.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가아드 컬럼
분석 컬럼
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.