주요 문서
816135
TSKgel® G2500HXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
동의어(들):
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
제품명
TSKgel® G2500HXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 16135
파라미터
1.2 mL/min flow rate
50 bar max. pressure
60 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
polystyrene-divinylbenzene phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
30 Å
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel G2500Hxl columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are applied to the non-aqueous separation of oligomers and polymers of less than 20,000 Da. As the number of solvents that can be exchanged directly with the shipping solvent (THF) is limited, use TSKgel Hhr-type columns when a broader range of solvents is needed.
물리적 형태
Shipped in THF.
기타 정보
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)