제품명
Zenix®-C SEC-150 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L59
제품 라인
Zenix®
분자량
500-150,000
특징
endcapped: no
포장
pkg of 1 unit
제조업체/상표
Sepax 233150-4615
파라미터
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
불순물
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica particle platform
기질 활성군
diol bonding phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
150 Å pore size
작동 pH 범위
2.0-8.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The bonded phase in Zenix-C SEC columns is more polar than the hydrophilic phase used in Zenix columns, making Zenix-C columns better suited for the gel filtration analysis of more hydrophobic bioopolymers such as membrane proteins and pegylated antibodies. Both Zenix-C and Zenix columns are based on the same high efficiency 3 micron particles and each product line is available in the same wide range of pore sizes to tailor the optimal pore size to the hydrodynamic radius of the biopolymer of interest.
Zenix User Manual
Zenix User Manual
법적 정보
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.