주요 문서
818404
TSKgel® G1000HXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
동의어(들):
TSKgel® Multipore HXL-M guard column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
길이 × I.D.:
4 cm × 6 mm
입자 크기:
5 μm
기질 활성군:
polystyrene-divinylbenzene phase
공극 크기:
mixed
Matrix:
polymeric particle platform
제품명
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 18404
파라미터
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
4 cm × 6 mm
Matrix
polymeric particle platform
기질 활성군
polystyrene-divinylbenzene phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
mixed
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Guard Column for TSKgel MultiporeHxl-M column, 5μm
물리적 형태
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)