주요 문서
58646
Straightening Pliers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
포장
pkg of 1 ea
일반 설명
Jaws grooved specifically for 1/16 in. stainless steel tubing. Grips are springloaded for easier operation.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)