주요 문서
Z742915
Liquinox® phosphate-free liquid detergent
947 mL packs
동의어(들):
USDA authorized detergent, anionic detergent, biodegradable cleaner, free rinsing cleaner, ultrasonic detergent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131800
NACRES:
NB.34
포장
pkg of 12x × 947 mL
pkg of 947 mL
제조업체/상표
Alconox, Inc. 1232 (12 x 947 ML)
Alconox, Inc. 1232-1 (947 ML)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Concentrated, anionic detergent for manual and ultrasonic cleaning. Free rinsing to give you reliable results without interfering residues. Extremely mild and completely soluble in hard and soft water. USDA authorized. Dilute 1:100. pH 8.5
법적 정보
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)