설명
non-ionic
포장
pack of 1 ea
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
제조업체/상표
Bel-Art F17094-0030
기술
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
일반 설명
Neutral pH wetting agent and detergent for laboratory glassware and optics. Diluted to 1% solution. Removes surface film and grease, permitting complete drainage of glassware. Biodegradable, phosphate-free, and nonionic.
법적 정보
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
534.2 - 555.8 °F
Flash Point (°C)
279 - 291 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.