주요 문서
57665-U
Upchurch Polymer Tubing Cutter
동의어(들):
Polymer Tubing Cutting Tool
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
사용
for cutting 1/8-1/16" polymer tubing
일반 설명
Upchurch designed this reliable and durable device specifically for cutting 1/8" - 1/16" PEEK, PTFE, and Tefzel tubing. Includes 4 replacement blades.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2