주요 문서
20425-U
Sigma-Aldrich
Heavy Duty Tubing Cutter
manual, tubing cutter L 4 15/16 in., pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122406
NACRES:
NB.35
특징
manual
포장
pkg of 1 ea
튜빙 커터 길이
4 15/16 in.
특징 및 장점
Cuts metal tubing 1/8in. to 1-1/8in. O.D.
Spare cutting wheel included.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1