Key Documents
Z290882
Sigma-Aldrich
PEEK Tubing Cutter
동의어(들):
PEEK Tubing Cutter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32035301
NACRES:
SB.52
일반 설명
Makes burr-free, perpendicular cuts through polymer tubing with outside diameters from 1/16 in. to 1/8 in.. Designed for cutting PEEK tubing, but also easily slices through PTFE and Tefzel capillary tubing. Compact design includes a safety locking mechanism. One spare blade included.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 5
1 of 5