material
tan PTFE face
white tan PTFE/silicone
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
O.D.
11 mm
직경 × 두께
11 mm × 0.060 in.
호환성
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Septa, tan PTFE/silicone may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)