주요 문서
27120-U
Supelco
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic cap, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
black phenolic cap
특징
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
포장
pkg of 100 ea
파라미터
149 °C temp. limit
직경 × 높이
15 mm × 10 mm
구멍 직경
8.5 mm
피팅
thread for 13-425
호환성
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw caps (with open center, for use with 4 mL vial with 13-425 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149° C.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)