material
clear borosilicate glass vial
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
15 mm × 45 mm
용적
4 mL
4 mL
피팅
thread for 13-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Constructed of borosilicate glass. Screw-thread vials use 11 mm septa and 13-425 threaded screw-caps.
적합성
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
법적 정보
WISP is a trademark of Waters
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z291811-5PAK | |
Z291811-1PAK | 4061826757024 |
Z291811-5X1PAK |