주요 문서
Z151696
Sigma-Aldrich
Polished IR crystal window
KBr
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
material
KBr
기술
IR spectroscopy: suitable
직경 × 두께
13 mm × 2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use with magnetic holder (Z112488) for films, neat, or Nujol samples.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z151696-1EA4061833303276