주요 문서
Z291846
Supelco
Closures for WISP 48-position autosampler vials
screw-thread caps, open-top closures, black PP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
black polypropylene cap
특징
closure type black polypropylene hole cap
포장
pkg of 100 ea
피팅
thread for 13-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
WISP is a trademark of Waters
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)