주요 문서
27356
Supelco
Septa, white PTFE/silicone
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121821
material
PTFE/silicone
white silicone body
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
11 mm
직경 × 두께
11 mm × 0.075 in.
호환성
for use with 4 mL vial
for use with Screw Top, 13-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)