주요 문서
27142
Supelco
Screw cap, solid top with aluminum liner, pkg 100
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 4 mL vial with 13-425 thread
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
aluminum liner
black phenolic solid cap
특징
closure type black phenolic solid top cap
포장
pkg of 100 ea
파라미터
135 °C temp. limit
피팅
thread for 13-425
호환성
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw caps are available as solid caps with aluminum liner. Caps are made from phenolic resin. Solid phenolic caps can withstand a maximum temperature of 205° C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)