주요 문서
Z728039
Hettich® swing-out rotor, 4 place
for ROTINA 420/420R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
동의어(들):
Hettich® centrifuge rotors
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103900
NACRES:
NB.22
특징
RCF 3,095
to hold 4 x 5051, 5280 buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 4753
파라미터
3,095 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models ROTINA 420/420R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)