주요 문서
Z631116
Hettich® centrifuge rotors
for ROTINA 38/38R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 6 place
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.22
특징
RCF 13,640 ‑ 16,504
capacity 1.5 ‑ 85 mL
제조업체/상표
Hettich 1720
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)