주요 문서
Z657999
Hettich® centrifuge rotors
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Swing-out Rotor, 6 place, to hold, 6 x 5092 buckets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103900
NACRES:
NB.22
특징
capacity 1.5 ‑ 100 mL
to hold 6 x 5092 buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 4446
파라미터
3,631 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models ROTANTA 460/460R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
필요하나 제공되지 않음
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)