주요 문서
Z665592
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R Centrifuges, Adapter for 50 ml Falcon tubes (29x115 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
특징
Holds 50 mL tubes
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Hettich 5259
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5051 (bucket)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • compatible with bucket/carriers 5051, 5628
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)