주요 문서
Z637386
Pursept®-AF disinfectant
volume 5 L
동의어(들):
Disinfectant Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131800
NACRES:
NB.35
제조업체/상표
BRAND 44855
기술
protein staining: suitable
용적
5 L
5000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cleaning and disinfection of floors, walls and fittings in one operation.
Ingredients:
100 g Pursept-AF contain: 12.5 g Dicedyl-dimethyl-ammoniumchloride, 10.4 g Alkylpropylenediamine-bis-guanidiniumdiacetate, 1.5 g Bis(aminopropyl)-laurylamine, auxiliary agents
기타 정보
BR44855 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Pursept is a registered trademark of Merz GmbH & Co. KG
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)