주요 문서
Z334448
BRAND® microcentrifuge tube racks, PP
white
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
white
특징
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285
positions 8 × 16
Holds 128 x microtubes
제조업체/상표
BRAND 4341050
파라미터
−20-+90 °C temperature
길이 × 너비 × 높이
265 mm × 126 mm × 38 mm
튜브 직경
11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Microcentrifuge tube racks are stackable, with alphanumerical positions. Racks are made of PP (filled, density 1.2 g/cm), will not float in waterbath. Sturdy construction racks are supplied in two-pieces for convenient and permanent assembly.
기타 정보
BR4341050 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)