주요 문서
HS120243
Microtube Rack
blue Nylon, pack of 4 racks, Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.22
material
blue Nylon
특징
Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
포장
pack of 4 racks
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120243
기술
PCR: suitable
웰 직경
11.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • made from reinforced nylon
  • superior chemical and heat resistance
  • handles provide easy and safe transportation
  • stackable two formats available for smaller and larger requirements
  • temperature range -40 to 140C
  • autoclavable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)