주요 문서
R2883
Sigma-Aldrich
Microcentrifuge tube rack, rectangular
6 x 12 1.5ml tubes, white
동의어(들):
tube holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
특징
6 x 12 1.5ml tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18841-0000
길이 × 너비 × 높이
9 1/8 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in.
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stackable racks hold 72 tubes in a 6 × 12 array.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)