material
polypropylene
특징
Holds 50 x 1.5-2.0 mL tubes
포장
pkg of 5
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120033
크기
142x92x56 mm
색상
assorted colors, Blue, Green, Purple, Yellow, Orange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for sample or case study storage.
- Made from polypropylene
- Great for smaller storage requirements of 1.5/2.0 mL microtubes or cryogenic vials
- Easy-open hinged lid with snap clasp
- Tubes: 1.5/2.0 mL
- Wells: 50
- Well Dia: 12.3 mm
- Dimensions: 5.6 x 3.6 x 2.2 in (14.2 x 9.2 x 5.6 cm)
- Packaging: 5/pk
- Autoclavable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객