주요 문서
HS120032
50-Well microtube storage box, for 1.5-2.0 mL tubes
natural, polypropylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.12
material
polypropylene
특징
Holds 50 x 1.5-2.0 mL tubes
포장
pkg of 5
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120032
크기
142x92x56 mm
색상
natural
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for sample or case study storage.
  • Made from polypropylene
  • Great for smaller storage requirements of 1.5/2.0 mL microtubes or cryogenic vials
  • Easy-open hinged lid with snap clasp
  • Tubes: 1.5/2.0 mL
  • Wells: 50
  • Well Dia: 12.3 mm
  • Dimensions: 5.6 x 3.6 x 2.2 in (14.2 x 9.2 x 5.6 cm)
  • Packaging: 5/pk
  • Autoclavable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)