주요 문서
R5776
Sigma-Aldrich
20 well tube rack
blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
설명
Autoclavable
특징
Holds 20 x 1-2 mL tubes
Holds 20 x 10 mm tubes
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS4284A
Heathrow Scientific
크기
211x90x50 mm
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These racks for 1.5-2.0 mL tubes slide together on both sides to permit the user to attach several for larger experiments. They feature an innovative "hold-it" finger slot on the front, and internal ribbing for stability.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)