주요 문서
CLS4366
Corning® universal rack for 15 mL and 50 mL conical bottom centrifuge tubes
동의어(들):
centrifuge tube racks, tube racks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.11
material
polystyrene
무균
non-sterile
특징
Holds 25 x 15 mL tubes
Holds 25 x 50 mL tubes
포장
case of 20
pack of 20
제조업체/상표
Corning 4366
용량
25 tubes
색상
white
일반 설명
Corning® Universal Rack for 15 mL and 50 mL Conical Bottom Centrifuge Tubes
  • Manufactured out of polystyrene foam
  • Economical storage of 15 mL and 50 mL centrifuge tubes
  • Designed to hold up to 25 x 15 mL or 50 mL conical bottom centrifuge tubes
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)