특징
Holds 20 x 18-20 mm tibes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18788-2003
크기
12.5 cm × 11 cm × 6 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Scienceware® centrifuge tube racks are made of epoxy-coated steel wire.
- Polygrid racks are resistant to most of the chemicals including organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
- Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF); autoclavable.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객