주요 문서
EP0030119851
Eppendorf® Cuvette Rack
Holds 30 x cuvettes, 3 rows of 10 wells each, pkg of 2 pieces, white, Autoclavableautoclavable
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.11
material
polypropylene
특징
3 rows of 10 wells each
Autoclavable
autoclavable
Holds 30 x cuvettes
포장
pkg of 2 pieces
제조업체/상표
Eppendorf® 30119851
색상
white
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)