SRP6318
Kininogen,HMW from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
동의어(들):
Alpha-2-thiol proteinase inhibitor, BDK, Fitzgerald factor, High molecular weight Kininogen, KNG, Kininogen-1 heavy chain, Kininogen-1 light chain, Low molecular weight growth-promoting, Lysyl-bradykinin, T-kinin Bradykinin, Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor
생물학적 소스
human plasma
분석
≥95% (SDS-PAGE)
양식
frozen liquid
분자량
120 kDa
포장
pkg of 100 μg
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... KNG1(3827)
일반 설명
HMW kininogen, synthesized by hepatocytes, is a multifunctional protein. It is the precursor protein of bradykinin. In addition it is a cofactor in the activation of factor XI, XII, and prekallikrein and a major extra-cellular cysteine proteinase inhibitor. Kininogens inhibit systemic proteases which are thought to have a part in various diseases such as cancer, muscular dystrophy and joint disease.
물리적 형태
Frozen in 10 mM Na acetate, pH 5.5 with 250 mM NaCI.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.