주요 문서
SRP0586
Sigma-Aldrich
Monkey CD46-C, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
membrane co-factor protein
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
32.8 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
Monkey ... CD46(17221)
일반 설명
Cynomolgus monkey (Macaca fascicularis) CD46C, also known as membrane co-factor protein, a.a. 35 - 285 and 301 - 328 with C-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 35.1 kDa (precursor), 32.8 kDa (mature). Note: this protein is expressed with a 34 amino acid signal sequence that is cleaved after secretion and is heavily glycosylated, resulting in a protein that runs at a higher apparent MW.
물리적 형태
Aqueous solution
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)