SML3474
PF-06928215, cis-racemate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Cis-2-(7-Oxo-5-phenyl-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3 carboxamido) cyclohexane-1-carboxylic acid, Cis-2-(7-Oxo-5-phenyl-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamido)cyclohexanecarboxylic acid, PF-06928215 cis-enantiomers (1R,2S) and (1S,2R)
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC([C@H](CCCC1)[C@H]1NC(C2=C3N(N=C2)C(C=C(C4=CC=CC=C4)N3)=O)=O)=O
InChI
1S/C20H20N4O4/c25-17-10-16(12-6-2-1-3-7-12)22-18-14(11-21-24(17)18)19(26)23-15-9-5-4-8-13(15)20(27)28/h1-3,6-7,10-11,13,15,22H,4-5,8-9H2,(H,23,26)(H,27,28)/t13-,15+/m1/s1
InChI key
LCOWXYIOVWEZPJ-HIFRSBDPSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.