주요 문서
802905
Sigma-Aldrich
Corticosterone-9,11,12,12-d4
98 atom % D, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21D4H26O4
Molecular Weight:
350.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
97% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+4
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4C(CO)=O)=CC(CC1)=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1/i10D2,17D,19D
InChI key
OMFXVFTZEKFJBZ-HECNVQIESA-N
관련 카테고리
애플리케이션
This product may be used as an analytical standard.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)