SML3451
Maytansine
≥95% (HPLC)
동의어(들):
MTS, Maitansine, Maysanine, Maytansin, N-Acetyl-N-methyl-L-alanine [1S-(1R*,2S*,3R*,5R*,6R*,16E,18E,20S*,21R*)]-11-chloro-21-hydroxy-12,20-dimethoxy-2,5,9,16-tetramethyl-8,23-dioxo-4,24-dioxa-9,22-diazatetracyclo[19.3.1.110,14.03,5]hexacosa-10,12,14(26),16,18-pentaen-6-yl ester, NSC 153858
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
O[C@]([C@@H](/C=C/C=C(CC1=CC2=C(C(OC)=C1)Cl)\C)OC)(C[C@H](O3)[C@H]([C@H]4[C@](C)([C@H](CC(N2C)=O)OC([C@@H](N(C)C(C)=O)C)=O)O4)C)NC3=O
InChI
1S/C34H46ClN3O10/c1-18-11-10-12-26(45-9)34(43)17-25(46-32(42)36-34)19(2)30-33(5,48-30)27(47-31(41)20(3)37(6)21(4)39)16-28(40)38(7)23-14-22(13-18)15-24(44-8)29(23)35/h10-12,14-15,19-20,25-27,30,43H,13,16-17H2,1-9H3,(H,36,42)/b12-10+,18-11+/t19-,20+,25+,26-,27+,30+,33+,34+/m1/s1
InChI key
WKPWGQKGSOKKOO-RSFHAFMBSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.