분석
≥90% (HPLC)
형태
powder
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CO[C@@H]1\C=C\C=C(C)\Cc2cc(OC)c(Cl)c(c2)N(C)C(=O)C[C@H](OC(=O)C(C)C)[C@]3(C)O[C@@H]3[C@H](C)[C@@H]4C[C@@]1(O)NC(=O)O4
InChI
1S/C32H43ClN2O9/c1-17(2)29(37)43-25-15-26(36)35(6)21-13-20(14-22(40-7)27(21)33)12-18(3)10-9-11-24(41-8)32(39)16-23(42-30(38)34-32)19(4)28-31(25,5)44-28/h9-11,13-14,17,19,23-25,28,39H,12,15-16H2,1-8H3,(H,34,38)/b11-9+,18-10+/t19-,23+,24-,25+,28-,31+,32+/m1/s1
InChI key
OPQNCARIZFLNLF-KUDLRRJMSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable