SML3323
MS9715
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2S,4R)-1-((S)-2-(9-(4-((4-(5-(7-fluoroquinolin-4-yl)-1-methyl-1H-imidazol-4-yl)-3,5-dimethylbenzyl)amino)butanamido)nonanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)pyrrolidine-2-carboxamide
분석
≥98% (HPLC)
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(C)=CC(CNCCCC(NCCCCCCCCC(N[C@H](C(N2[C@@H](C[C@H](C2)O)C(N[C@H](C3=CC=C(C=C3)C4=C(N=CS4)C)C)=O)=O)C(C)(C)C)=O)=O)=C1)C5=C(N(C=N5)C)C6=CC=NC7=C6C=CC(F)=C7
InChI
1S/C58H74FN9O5S/c1-36-28-40(29-37(2)51(36)52-53(67(8)34-63-52)46-24-27-61-47-30-43(59)22-23-45(46)47)32-60-25-15-17-49(70)62-26-14-12-10-9-11-13-16-50(71)66-55(58(5,6)7)57(73)68-33-44(69)31-48(68)56(72)65-38(3)41-18-20-42(21-19-41)54-39(4)64-35-74-54/h18-
InChI key
RWXCSOWWDBANDF-LPFSXYLXSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.