SML3074
Gap26 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
동의어(들):
Gap 26 trifluoroacetate, Gap-26 trifluoroacetate, L-Arginine, L-valyl-L-cysteinyl-L-tyrosyl-L-?-aspartyl-L-lysyl-L-seryl-L-phenylalanyl-L-prolyl-L-isoleucyl-L-seryl-L-histidyl-L-valyl-, trifluoroacetate, VCYDKSFPISHVR trifluoroacetate, Val-Cys-Tyr-Asp-Lys-Ser-Phe-Pro-Ile-Ser-His-Val-Arg trifluoroacetate
분석
≥95% (HPLC)
양식
film or powder
색상
white to off-white
저장 온도
−20°C
SMILES string
SC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccc(cc4)O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc2nc[nH]c2)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC
InChI
1S/C70H107N19O19S/c1-7-38(6)56(67(105)85-50(33-91)61(99)81-46(29-41-31-75-35-77-41)60(98)87-55(37(4)5)66(104)79-44(69(107)108)18-13-25-76-70(73)74)88-64(102)52-19-14-26-89(52)68(106)48(28-39-15-9-8-10-16-39)83-62(100)49(32-90)84-57(95)43(17-11-12-24-71)78-59(97)47(30-53(93)94)82-58(96)45(27-40-20-22-42(92)23-21-40)80-63(101)51(34-109)86-65(103)54(72)36(2)3/h8-10,15-16,20-23,31,35-38,43-52,54-56,90-92,109H,7,11-14,17-19,24-30,32-34,71-72H2,1-6H3,(H,75,77)(H,78,97)(H,79,104)(H,80,101)(H,81,99)(H,82,96)(H,83,100)(H,84,95)(H,85,105)(H,86,103)(H,87,98)(H,88,102)(H,93,94)(H,107,108)(H4,73,74,76)/t38-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,54-,55-,56-/m0/s1
InChI key
FDPIMWZHGJNESB-VCSXYVMHSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.