SML2807
JP4-039
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-[[(3E,5S)-5-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-7-methyl-1-oxo-3-octen-1-yl]amino]-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, JP 4-039
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C/C=C/[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC(C)C)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C23H42N3O4/c1-16(2)13-17(25-20(28)30-21(3,4)5)11-10-12-19(27)24-18-14-22(6,7)26(29)23(8,9)15-18/h10-11,16-18H,12-15H2,1-9H3,(H,24,27)(H,25,28)/b11-10+/t17-/m1/s1
InChI key
AJHRJWQXDNEJAG-SXSDINLZSA-N
1 of 4
이 품목 | MAK133 | MAK113 | CS0012 |
---|---|---|---|
detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent | detection method colorimetric | detection method - |
usage sufficient for 100 tests (bioluminescent) | usage sufficient for 100 assays (bioluminescent) | usage sufficient for 200 colorimetric tests | usage - |
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
relevant disease(s) cancer | relevant disease(s) hematological disorder; cancer | relevant disease(s) cancer | relevant disease(s) - |
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.