SML2732
DO34
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2-Benzyl-4-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}piperazinyl){4-[(4-trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl}methanone, 3-(Phenylmethyl)-4-[[4-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl]carbonyl]-1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCN(CC1CC2=CC=CC=C2)C(OC(C)(C)C)=O)N3N=NC(C4=CC=C(C=C4)OC(F)(F)F)=C3
InChI
1S/C26H28F3N5O4/c1-25(2,3)38-24(36)32-13-14-33(20(16-32)15-18-7-5-4-6-8-18)23(35)34-17-22(30-31-34)19-9-11-21(12-10-19)37-26(27,28)29/h4-12,17,20H,13-16H2,1-3H3
InChI key
CQGMWUWJVBKTRM-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.