SML1928
UM-164 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[[6-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-[2-methyl-5-[[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino]phenyl]-5-thiazolecarboxamide trifluoroacetate salt
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCN(CC1)CCN1C2=CC(NC3=NC=C(C(NC4=CC(NC(C5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5)=O)=CC=C4C)=O)S3)=NC(C)=N2
InChI
1S/C30H31F3N8O3S/c1-18-6-7-22(37-27(43)20-4-3-5-21(14-20)30(31,32)33)15-23(18)38-28(44)24-17-34-29(45-24)39-25-16-26(36-19(2)35-25)41-10-8-40(9-11-41)12-13-42/h3-7,14-17,42H,8-13H2,1-2H3,(H,37,43)(H,38,44)(H,34,35,36,39)
InChI key
ANEBQUSWQAQFQB-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.