분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -89 to -99°, c = 1 in ethanol
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
Clc1cc(ccc1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)c2ccccc2
InChI key
MWDVCHRYCKXEBY-LBPRGKRZSA-N
생화학적/생리학적 작용
JNJ-63533054 is a potent and selective agonist of the orphan receptor hGPR139, a GPCR receptor expressed in the brain in circumventricular regions of the habenula and septum. JNJ-63533054 has an EC50 value of 16 nM, crosses the blood-brain barrier, and is orally available.
Potent and selective agonist of hGPR139 with an EC50 value of 16 nM
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.