분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
, white to yellow to brown
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(OC2=NC=C(Cl)C=C2)C(Cl)=C1)C3=NC=CC=C3
InChI
1S/C17H11Cl2N3O2/c18-11-4-7-16(21-10-11)24-15-6-5-12(9-13(15)19)22-17(23)14-3-1-2-8-20-14/h1-10H,(H,22,23)
InChI key
MZRLPXFGQKQHST-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
ML396 is a potent positive allosteric modulator or metabotropic glutamate receptors group III (mGlu group III PAM).
ML396 is a potent positive allosteric modulator or metabotropic glutamate receptors group III (mGlu group III PAM). ML396 was used to study the biology of mGlu7.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.