분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@](CC(C)C)(CC(=O)O)C(=O)OCc2ccc(cc2)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO
InChI
1S/C27H40O16/c1-12(2)7-27(8-17(30)31,43-25-23(37)21(35)19(33)16(10-29)42-25)26(38)39-11-13-3-5-14(6-4-13)40-24-22(36)20(34)18(32)15(9-28)41-24/h3-6,12,15-16,18-25,28-29,32-37H,7-11H2,1-2H3,(H,30,31)/t15-,16-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-,25+,27-/m1/s1
InChI key
ZGNUJHGCJSHIQU-JOOANJHQSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)