저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... AR(367) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRA(2101) , ESRRB(2103) , ESRRG(2104) , HNF4A(3172) , HNF4G(3174) , NR0B1(190) , NR0B2(8431) , NR1D1(9572) , NR1D2(9975) , NR1H2(7376) , NR1H3(10062) , NR1H4(9971) , NR1I2(8856) , NR1I3(9970) , NR2C1(7181) , NR2C2(7182) , NR2E1(7101) , NR2E3(10002) , NR2F2(7026) , NR2F6(2063) , NR3C2(4306) , NR4A1(3164) , NR4A2(4929) , NR4A3(8013) , NR5A1(2516) , NR5A2(2494) , NR6A1(2649) , PGR(5241) , PPARA(5465) , PPARD(5467) , PPARG(5468) , RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916) , RORA(6095) , RORB(6096) , RORC(6097) , RXRA(6256) , RXRB(6257) , RXRG(6258) , THRA(7067) , THRB(7068) , VDR(7421)
법적 정보
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.